4-(Methylsulphonyl)phenol ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32935.03EA 323 DKK
H32935.03 H32935.09
4-(Methylsulphonyl)phenol ≥97%
4-(Methylsulphonyl)phenol
Formel: C₇H₈O₃S
Smeltepunkt: 90…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047806
CAS-nummer: 14763-60-1