Aniline sulphate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A15563.36EA 1060 DKK
A15563.36 A15563.0E A15563.22
Aniline sulphate ≥98%
Aniline sulphate
Formel: C₁₂H₁₆N₂O₄S
Molekylvægt: 284,34
Massefylde: 1,377
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013110
CAS-nummer: 542-16-5
EINECS: 208-805-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III