3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid ≥98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52886.03EA 3690 DKK
H52886.03 H52886.MD
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid ≥98%
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₄
Molekylvægt: 183,93
Smeltepunkt: 264…266 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07363791
CAS-nummer: 871329-84-9