4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H53285.06EA 2480 DKK
H53285.06 H53285.03
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid ≥98%
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₄
Molekylvægt: 183,93
Smeltepunkt: 236…240 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01114671
CAS-nummer: 120153-08-4