4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H55857.14EA 11610 DKK
H55857.14 H55857.06
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
4-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₄
Molekylvægt: 183,93 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458473
CAS-nummer: 851135-07-4