5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H53134.MDEA 1080 DKK
H53134.MD H53134.03
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formel: C₉H₁₀BFO₄
Molekylvægt: 211,98
Smeltepunkt: 97…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08235094
CAS-nummer: 874219-60-0