5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52756.MDEA 764 DKK
H52756.MD
5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BFO₄
Molekylvægt: 197,96
Smeltepunkt: 146…148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095367
CAS-nummer: 850568-05-7