3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H52510.MDEA
560
DKK
H52510.MD
H52510.06
H52510.03
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel:
C₈H₈BFO₄ Molekylvægt: 197,96 g/mol Smeltepunkt: 180…184 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04115665 CAS-nummer: 505083-04-5 |