3-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H53149.03EA 4600 DKK
H53149.03
3-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₉BFNO₃
Molekylvægt: 196,97 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07363793
CAS-nummer: 871332-63-7