5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H53045.MDEA 995 DKK
H53045.MD
5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥98%
5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BFNO₃
Molekylvægt: 211,00
Smeltepunkt: 143…147 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08235102
CAS-nummer: 874289-46-0