4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H53117.MDEA 1110 DKK
H53117.MD H53117.03
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid ≥98%
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BFNO₃
Molekylvægt: 211,00 g/mol
Smeltepunkt: 147…149 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08436060
CAS-nummer: 874289-13-1