4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H55993.03EA 8730 DKK
H55993.03
4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid ≥97%
4-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BFNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11855833
CAS-nummer: 874289-30-2