3-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H56087.MDEA 2190 DKK
H56087.MD H56087.03
3-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 95%
3-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BFNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16295256
CAS-nummer: 1451391-88-0