Asulam
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC10310000EA
541
DKK
EHERC10310000
Asulam
Asulam
Formel:
C₈H₁₀N₂O₄S |
MDL Number:
MFCD00055534 CAS-nummer: 3337-71-1 EINECS: 222-077-1 |