3-Chloro-N,N-dimethylaniline 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L08563.14EA 2120 DKK
L08563.14 L08563.06
3-Chloro-N,N-dimethylaniline 95%
3-Chloro-N,N-dimethylaniline
Formel: C₈H₁₀ClN
Molekylvægt: 155,63 g/mol
Kogepunkt: 230…232 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00018456
CAS-nummer: 6848-13-1
EINECS: 229-935-4
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III