2-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid 96%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H53043.03EA 4180 DKK
H53043.03
2-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid 96%
2-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid
Formel: C₇H₆BClO₄
Molekylvægt: 200,39 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659869
CAS-nummer: 850568-07-9