5-Chloro-(2-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H53016.MDEA 1240 DKK
H53016.MD
5-Chloro-(2-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
5-Chloro-(2-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₀BClO₄
Molekylvægt: 228,44 g/mol
Smeltepunkt: 106…108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07363744
CAS-nummer: 871329-55-4