4-Aminophenylboronic acid hydrochloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H27479.MEEA 3070 DKK
H27479.ME H27479.MC
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride 97%
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Formel: C₆H₉BClNO₂
Molekylvægt: 173,41 g/mol
Smeltepunkt: 125…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001333
CAS-nummer: 80460-73-7