3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H29348.03EA 573 DKK
H29348.03 H29348.06
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid ≥97%
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Formel: C₇H₆BNO₆
Molekylvægt: 210,94 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00757433
CAS-nummer: 101084-81-5