4-Carboxy-2-nitrophenylboronic acid ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52757.03EA 1090 DKK
H52757.03
4-Carboxy-2-nitrophenylboronic acid ≥97%
4-Carboxy-2-nitrophenylboronic acid
Formel: C₇H₆BNO₆
Molekylvægt: 210,94 g/mol
Smeltepunkt: 265…268 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00448780
CAS-nummer: 85107-54-6