4-Carboxyphenylboronic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B20954.03EA
421
DKK
B20954.03
B20954.14
B20954.06
4-Carboxyphenylboronic acid ≥97%
4-Carboxyphenylboronic acid
Formel:
C₇H₇BO₄ Molekylvægt: 165,94 Smeltepunkt: ∼ 220 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00151801 CAS-nummer: 14047-29-1 EINECS: 000-000-0 |