3-Carboxyphenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO344630050EA 1310 DKK
ACRO344630050 ACRO344630250 ACRO344630010
3-Carboxyphenylboronic acid 97%
3-Carboxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₇BO₄
Molekylvægt: 165,94 g/mol
Smeltepunkt: 243…247 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036833
CAS-nummer: 25487-66-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %