2-Carboxyphenylboronic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L16301.03EA
2900
DKK
L16301.03
L16301.06
L16301.MD
2-Carboxyphenylboronic acid 95%
2-Carboxyphenylboronic acid
Formel:
C₇H₇BO₄ Molekylvægt: 165,94 g/mol Smeltepunkt: ∼ 220 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01318118 CAS-nummer: 149105-19-1 EINECS: 000-000-0 |