3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H26615.03EA 886 DKK
H26615.03 H26615.06
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BO₄
Molekylvægt: 193,99 g/mol
Smeltepunkt: 135…139 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179444
CAS-nummer: 4334-87-6