2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H25867.06EA 1300 DKK
H25867.06 H25867.03
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BO₄
Molekylvægt: 193,99 g/mol
Smeltepunkt: 130…133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179453
CAS-nummer: 380430-53-5