4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H26825.03EA 419 DKK
H26825.03 H26825.06
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₇BO₄
Molekylvægt: 248,08 g/mol
Smeltepunkt: 227…231 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01863710
CAS-nummer: 180516-87-4