3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO367570010EA 295 DKK
ACRO367570010 ACRO367570050
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₇BO₄
Molekylvægt: 248,083 g/mol
Smeltepunkt: 206…211 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03411930
CAS-nummer: 269409-73-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 211 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %