2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H30941.06EA 3590 DKK
H30941.06 H30941.03
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₅H₂₁BO₄
Molekylvægt: 276,136 g/mol
Smeltepunkt: 57…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03453660
CAS-nummer: 269409-99-6