(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L19299.06EA
469
DKK
L19299.06
L19299.14
(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
Formel:
C₁₅H₁₇N Molekylvægt: 211,31 Kogepunkt: 171 °C (15 mmHg) Massefylde: 1,010 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00066325 CAS-nummer: 17480-69-2 |