(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 96%, ChiPros®
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L19298.06EA
953
DKK
L19298.06
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 96%, ChiPros®
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
Formel:
C₁₅H₁₇N Molekylvægt: 211,31 g/mol Kogepunkt: 171 °C (15 mmHg) Massefylde: 1,010 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00015010 CAS-nummer: 38235-77-7 |