2-(Trifluoromethyl)acrylic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B22443.03EA
450
DKK
B22443.03
B22443.14
B22443.06
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid ≥98%
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Formel:
C₄H₃F₃O₂ Molekylvægt: 140,06 Smeltepunkt: 49…51 °C Flammepunkt: 82 °C (180 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00042424 CAS-nummer: 381-98-6 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |