2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
ACRO313100050EA
1000
DKK
ACRO313100050
ACRO313100010
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Formel:
C₄H₃F₃O₂ Molekylvægt: 140,06 g/mol Kogepunkt: 86 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 48…52 °C Flammepunkt: 81 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00042424 CAS-nummer: 381-98-6 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Transparent light yellow Chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 52 °C |
Titration with TBAH | ≥97.5 % |