Divinyl sulphone ≥96.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Stabilization:
stabiliseret med hydroquinon
TCIAD0959-25GEA
370
DKK
TCIAD0959-25G
TCIAD0959-250G
TCIAD0959-5G
Divinyl sulphone ≥96.0% (by GC) stabilised
Divinyl sulphone
Formel:
C₄H₆O₂S Molekylvægt: 118,16 Kogepunkt: 110°C Flammepunkt: 102°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00008623 CAS-nummer: 77-77-0 EINECS: 201-057-6 UN nummer: 2927 ADR: 6.1,I |
![]() |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |