Divinyl sulphone stabilised til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: stabiliseret med hydroquinon
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21215.0010EA 929 DKK
8.21215.9999 8.21215.0010
Divinyl sulphone stabilised til syntese, Sigma-Aldrich®
Divinyl sulphone
Formel: C₄H₆O₂S
Molekylvægt: 118,16
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008623
CAS-nummer: 77-77-0
EINECS: 201-057-6
UN nummer: 2927
ADR: 6.1 (8),I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -26 °C
Molar Mass 118.16 g/mol
Boiling Point 234.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.05 hPa (25 °C)
Flash Point 102 °C
Refractive Index 1.473 (27 °C, 589 nm)
Density 1.18 g/cm3 (20 °C)