Dodecyl methyl sulphide
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
14877.06EA 425 DKK
14877.06
Dodecyl methyl sulphide
Dodecyl methyl sulphide
Formel: C₁₃H₂₈S
Molekylvægt: 216,41
Kogepunkt: 163…165 °C (19 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015073
CAS-nummer: 3698-89-3
EINECS: 223-028-7