N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAT0781-500GEA
296
DKK
TCIAT0781-500G
TCIAT0781-25G
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
Formel:
C₁₄H₃₂N₂O₄ Molekylvægt: 292,42 Flammepunkt: 211°C |
MDL Number:
MFCD00004534 CAS-nummer: 102-60-3 EINECS: 203-041-4 |
![]() |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |