N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L16280.AEEA
285
DKK
L16280.AE
L16280.AP
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine 99%
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
Formel:
C₁₄H₃₂N₂O₄ Molekylvægt: 292,42 Kogepunkt: 240 °C (10 mmHg) Massefylde: 1,030 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004534 CAS-nummer: 102-60-3 EINECS: 203-041-4 |