2-Chloroethyl methyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAC0588-10GEA 813 DKK
TCIAC0588-10G
2-Chloroethyl methyl sulphide ≥98.0% (by GC)
2-Chloroethyl methyl sulphide
Formel: C₃H₇ClS
Kogepunkt: 140°C
Flammepunkt: 42°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000978
CAS-nummer: 542-81-4
EINECS: 208-828-6
UN nummer: 2924
ADR: 3,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/23/28937623.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %