4'-Acetamido-3'-bromoacetophenone ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L07626.06EA 873 DKK
L07626.06 L07626.14
4'-Acetamido-3'-bromoacetophenone ≥98%
4'-Acetamido-3'-bromoacetophenone
Formel: C₁₀H₁₀BrNO₂
Molekylvægt: 256,10
Smeltepunkt: 139…141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051781
CAS-nummer: 101209-08-9