N,N'-Diallyl-L-tartardiamide ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A12195.18EA
802
DKK
A12195.18
A12195.30
N,N'-Diallyl-L-tartardiamide ≥99%
N,N'-Diallyl-L-tartardiamide
Formel:
C₁₀H₁₆N₂O₄ Molekylvægt: 228,25 Smeltepunkt: 184…186 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008640 CAS-nummer: 58477-85-3 EINECS: 261-277-3 |