L-Methionine sulphoxide
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
J62873.06EA
1940
DKK
J62873.06
J62873.03
J62873.14
L-Methionine sulphoxide
L-Methionine sulphoxide
Formel:
C₅H₁₁NO₃S Molekylvægt: 165,2 g/mol |
MDL Number:
MFCD00063093 CAS-nummer: 3226-65-1 EINECS: 221-758-0 |