DL-Methionine sulphoxide ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A18081.06EA
660
DKK
A18081.06
DL-Methionine sulphoxide ≥98%
DL-Methionine sulphoxide
Formel:
C₅H₁₁NO₃S Molekylvægt: 165,21 Smeltepunkt: ∼ 230 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002620 CAS-nummer: 62697-73-8 EINECS: 263-700-7 |