DL-Methionine sulphone ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B25094.06EA
1670
DKK
B25094.06
B25094.03
DL-Methionine sulphone ≥98%
DL-Methionine sulphone
Formel:
C₅H₁₁NO₄S Molekylvægt: 181,21 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00025079 CAS-nummer: 820-10-0 EINECS: 212-466-4 |