Hexafluorophosphoric acid ∼60% (w/w) i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L15728.ACEA
264
DKK
L15728.AC
L15728.AP
L15728.AE
Hexafluorophosphoric acid ∼60% (w/w) i vandigopløsning
Hexafluorophosphoric acid
Formel:
HF₆P Molekylvægt: 145,97 g/mol Massefylde: 1,65 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011350 EINECS: 241-006-5 UN nummer: 1782 ADR: 8,II |