Kaliumiodat 1/60 M KIO3 (0.1N) volumetrisk opløsning, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
34273-1LEA
1040
DKK
34273-1L
Kaliumiodat 1/60 M KIO3 (0.1N) volumetrisk opløsning, Fluka™
Potassium iodate
Formel:
KlO₃ Molekylvægt: 214 g/mol Massefylde: 1,000 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011406 CAS-nummer: 7758-05-6 EINECS: 231-791-2 |
Specifikationer Testresultater
Factor | 0.998 - 1.002 |