Kaliumiodat standardised solution 0.1 N i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
35586.K2EA 627 DKK
35586.K2 35586.K7
Kaliumiodat standardised solution 0.1 N i vandigopløsning
Potassium iodate
Formel: KlO₃
Molekylvægt: 214 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011406
CAS-nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9