Benzothiazol-2-ylmethanol ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H31631.06EA
1770
DKK
H31631.06
H31631.03
Benzothiazol-2-ylmethanol ≥97%
Benzothiazol-2-ylmethanol
Formel:
C₈H₇NOS Molekylvægt: 165,21 Smeltepunkt: 96…100 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00226293 CAS-nummer: 37859-42-0 |