Benzothiazol-2-ylmethanol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO358500010EA 368 DKK
ACRO358500010
Benzothiazol-2-ylmethanol 98%
Benzothiazol-2-ylmethanol
Formel: C₈H₇NOS
Molekylvægt: 165,21 g/mol
Smeltepunkt: 95…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00226293
CAS-nummer: 37859-42-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
HPLC ≥97.5 %