2-Methyl-5-nitrobenzothiazole ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B25354.14EA 5360 DKK
B25354.14
2-Methyl-5-nitrobenzothiazole ≥98%
2-Methyl-5-nitrobenzothiazole
Formel: C₈H₆N₂O₂S
Smeltepunkt: 132…134 °C
MDL Number: MFCD00602735
CAS-nummer: 2941-66-4