1,4-Thioxane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAT1543-25GEA 641 DKK
TCIAT1543-25G TCIAT1543-5G
1,4-Thioxane ≥97.0% (by GC)
1,4-Thioxane
Formel: C₄H₈OS
Molekylvægt: 104,17 g/mol
Kogepunkt: 67°C
Flammepunkt: 42°C
MDL Number: MFCD00006573
CAS-nummer: 15980-15-1
EINECS: 240-117-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/55/55/28995555.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %